Learn More
4-(Bis(4-Hydroxyphenyl)methylen)Cyclohexa-2,5-Dienon, TRC
Artikelnummer. 30138629
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138629 500 mg 500 Milligramm
30136560 1 g 1 Gramm
30003276 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138629 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB434150500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 603-45-2
Summenformel C19 H14 O3
Molekulargewicht (g/mol) 290.31
Synonym Aurin, 4,4'-Dihydroxyfuchsone, Rosalic Acid, Pararosolic Acid, Spirit Aurine, Corallin, Aurin 555, C.I. 43800, 4,4'-Dihydroxyfuchsone, Corallin Spirit Soluble;
IUPAC-Name 4-[bis(4-hydroxyphenyl)methylidene]Cyclohexa-2,5-dien-1-one
SMILES Oc1ccc(cc1)C(=C2C=CC(=O)C=C2)c3ccc(O)cc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Bis(4-Hydroxyphenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dienone
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H14O3/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15/h1-12,20-21H
Formelmasse 290.0943