Learn More
4-Biphenylcarbonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10154090 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10154090
Marke: Thermo Scientific Acros 171250100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 14002-51-8 | C13H9ClO | 216.66 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14002-51-8
Summenformel C13H9ClO
Molekulargewicht (g/mol) 216.66
MDL-Nummer MFCD00000692
InChI-Schlüssel JPVUWCPKMYXOKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-biphenylcarbonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-carbonyl chloride, biphenyl-4-carbonyl chloride, p-phenylbenzoyl chloride, 4-biphenylcarbonylchloride, 4-phenyl benzoyl chloride, 4-biphenyl carbonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4carbonyl chloride
PubChem CID 84151
IUPAC-Name 4-Phenylbenzoylchlorid
SMILES ClC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Biphenylcarbonyl chloride
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 110°C to 114°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (ex Cl) (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5C6H4COCl
Menge 10 g
Beilstein 09, I, 280
Fieser 04,376; 07,282
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in chloroform,dmf
Formelmasse 216.67
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Biphenylcarbonyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.