Learn More
4-Biphenylacetonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364116
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
2 g
Packungsgröße:
2 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11364116 2 g 2 Gramm
11354116 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11364116 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19243.04
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 31603-77-7 | Molecular Formula: C14H11N | Molecular Weight: 193.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31603-77-7
Summenformel C14H11N
Molekulargewicht (g/mol) 193.25
MDL-Nummer MFCD00016403
InChI-Schlüssel HSZCNGTZJWZAMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-biphenylacetonitrile, 2-1,1'-biphenyl-4-yl acetonitrile, 2-4-phenylphenyl acetonitrile, 1,1'-biphenyl-4-acetonitrile, 4-cyanomethylbiphenyl, p-biphenylacetonitrile, p-biphenylylacetonitrile, 4-biphenyl-acetonitrile, 4-biphenylylacetonitrile, p-phenyl benzyl cyanide
PubChem CID 35856
IUPAC-Name 2-(4-phenylphenyl)acetonitril
SMILES N#CCC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Biphenylacetonitrile
Schmelzpunkt 93°C to 97°C
Siedepunkt 146°C to 150°C (0.03 mmHg)
Menge 2 g
Beilstein 1867255
Formelmasse 193.25
Reinheit (%) 97%