Learn More
4-Biphenylessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439293
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11439293 10 g 10 Gramm
11449293 50 g -
11459293 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439293 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11749.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 5728-52-9 | C14H12O2 | 212.248 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5728-52-9
Summenformel C14H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 212.248
MDL-Nummer MFCD00004351
InChI-Schlüssel QRZAKQDHEVVFRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-biphenylacetic acid, felbinac, 4-biphenylylacetic acid, traxam, dolinac, 4-carboxymethylbiphenyl, napageln, 2-4-phenylphenyl acetic acid, p-biphenylylacetic acid, 1,1'-biphenyl-4-acetic acid
PubChem CID 3332
ChEBI CHEBI:31597
IUPAC-Name 2-(4-Phenylphenyl)essigsäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Biphenylacetic acid
Schmelzpunkt 158°C to 163°C
Geruch Odorless
Menge 10 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 1211592
Merck Index 14,3951
Formelmasse 212.25
Reinheit (%) 98%