Learn More
4-Benzylthiomorpholin1,1-dioxid, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Benzylthiomorpholine 1, 1-dioxide |
| CAS | 26475-66-1 |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Summenformel | C11H15NO2S |
| MDL-Nummer | MFCD00084894 |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 4-benzylthiomorpholine 1,1-dioxide, 1,1-dioxide-4-phenylmethyl thiomorpholine, 4-benzyl-1??-thiomorpholine-1,1-dione, 4-benzylthiomorpholine1,1-dioxide, acmc-209grq, maybridge1_003205, 4-benzylthiomorpholine-1,1-dioxide, 4-benzylthiomorpholine-1,1,-dioxide, 4-benzyl-1,4-thiazaperhydroine-1,1-dione |
| InChI-Schlüssel | KFAMTQFKYUXQKV-UHFFFAOYSA-N |
| Mehr anzeigen |