Learn More
4-Benzylpyridin, Mikromol™
Beschreibung
4-Benzylpyridin
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Benzylpyridine |
| CAS | 2116-65-6 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 4-Benzylpyridine |
| Versandbedingung | Eisbeutel (-20 °C) |
| Summenformel | C12 H11 N |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Pheniramine Maleate Imp. B (EP), Pheniramine Imp. B (EP), 4-Benzylpyridine, Pheniramine Maleate Impurity B, Pheniramine Impurity B |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H11N/c1-2-4-11(5-3-1)10-12-6-8-13-9-7-12/h1-9H,10H2 |
| SMILES | C(c1ccccc1)c2ccncc2 |
| IUPAC-Name | 4-Benzylpyridin |
| Mehr anzeigen |