Learn More
4-Benzylpyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11309429
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11309429 100 g 100 Gramm
11466877 50 g 50 Gramm
11319429 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11309429 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14326.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2116-65-6 | C12H11N | 169.23 g/mol
4-Benzylpyridine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, dyes and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Benzylpyridin ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Farbstoffe und Agrochemikalien.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol und Ethylether. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Nicht kompatibel mit starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2116-65-6
Summenformel C12H11N
Molekulargewicht (g/mol) 169.23
MDL-Nummer MFCD00006443
InChI-Schlüssel DBOLXXRVIFGDTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 4-phenylmethyl, pyridine, 4-benzyl, 4-benzyl-pyridine, gamma-benzylpyridine, .gamma.-benzylpyridine, 4-phenylmethyl pyridine, unii-1p29gqm0oh, 1p29gqm0oh, 4-benzyl pyridine, 4-benzylpyridine
PubChem CID 16458
IUPAC-Name 4-Benzylpyridin
SMILES C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Benzylpyridine
Schmelzpunkt 9°C to 11°C
Dichte 1.061
Siedepunkt 286°C to 287°C
Flammpunkt 115°C (239°F)
Brechungsindex 1.5805
Menge 100 g
Beilstein 115831
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,ethyl ether. Insoluble in water.
Formelmasse 169.23
Reinheit (%) 99%