Learn More
4-Benzylpyridin, 97 %, Thermo Scientific™™
Catalog Number p-65578
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
2116-65-6
C12H11N
169.23
MFCD00006443
DBOLXXRVIFGDTI-UHFFFAOYSA-N
pyridine, 4-phenylmethyl, pyridine, 4-benzyl, 4-benzyl-pyridine, gamma-benzylpyridine, .gamma.-benzylpyridine, 4-phenylmethyl pyridine, unii-1p29gqm0oh, 1p29gqm0oh, 4-benzyl pyridine, 4-benzylpyridine
16458
4-Benzylpyridin
C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=NC=C1
2116-65-6
C12H11N
169.23
MFCD00006443
DBOLXXRVIFGDTI-UHFFFAOYSA-N
pyridine, 4-phenylmethyl, pyridine, 4-benzyl, 4-benzyl-pyridine, gamma-benzylpyridine, .gamma.-benzylpyridine, 4-phenylmethyl pyridine, unii-1p29gqm0oh, 1p29gqm0oh, 4-benzyl pyridine, 4-benzylpyridine
16458
4-Benzylpyridin
C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=NC=C1
Chemischer Name oder Material 4-Benzylpyridine
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 9.0°C to 11.0°C
Farbe Gelb
Dichte 1.0600g/mL
Siedepunkt 287.0°C
Flammpunkt 115°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH2(C5H4N)
Brechungsindex 1.5810 to 1.5830
Menge 5 mL
Beilstein 20, 426
Relative Dichte 1.06
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in organic solvents,soluble in ethanol and ether
Formelmasse 169.23
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Benzylpyridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.