Learn More
4-Benzylpiperidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11496726
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11496726 25 g 25 Gramm
11406736 100 g 100 Gramm
11416736 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11496726 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23883.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 31252-42-3 | C12H17N | 175.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31252-42-3
Summenformel C12H17N
Molekulargewicht (g/mol) 175.28
MDL-Nummer MFCD00006006
InChI-Schlüssel ABGXADJDTPFFSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym piperidine, 4-phenylmethyl, 4-phenylmethyl piperidine, 4-benzyl-piperidine, piperidine, 4-benzyl, phenyl 4-piperidyl methane, alpha-4-piperidyl toluene, unii-jdf1t4667s, 4-benzyl piperidine, 4-benzylpiperdine, 4-benzylpiperidin
PubChem CID 31738
IUPAC-Name 4-Benzylpiperidin
SMILES C(C1CCNCC1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Benzylpiperidine
Schmelzpunkt 6°C to 7°C
Dichte 0.997
Siedepunkt 278°C to 279°C
Flammpunkt 147°C (296°F)
Brechungsindex 1.537
Menge 25 g
Beilstein 132339
Formelmasse 175.28
Reinheit (%) 98%