Learn More
4-Benzylphenylboronsäure-Pinacolester, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4228370
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
911708-01-5
C19H23BO2
294.20
MFCD09266180
FPLGWDLJBAAWHO-UHFFFAOYSA-N
4-benzylphenylboronic acid pinacol ester, 2-4-benzylphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, amtb035, 4-benzylbenzeneboronic acid pinacol ester
46739038
2-(4-benzylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(CC2=CC=CC=C2)C=C1
911708-01-5
C19H23BO2
294.20
MFCD09266180
FPLGWDLJBAAWHO-UHFFFAOYSA-N
4-benzylphenylboronic acid pinacol ester, 2-4-benzylphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, amtb035, 4-benzylbenzeneboronic acid pinacol ester
46739038
2-(4-benzylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(CC2=CC=CC=C2)C=C1
Chemischer Name oder Material 4-Benzylphenylboronic acid pinacol ester
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 93.8°C to 95°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 294.2
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Benzylphenylboronic acid pinacol ester
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.