Learn More
4-Benzyloxyphenylacetonitril, ≥98 %, ACROS Organics™
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
:
5 g-Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Benzyloxyphenylacetonitrile |
| CAS | 838-96-0 |
| CAS Min. % | 98.0 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | 65°C to 67°C |
| Farbe | Cremefarben |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 98% min. (GC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Summenformel | C15H13NO |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 4-Benzyloxyphenylacetonitrile
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.