Learn More
4-Benzyloxyphenylisothiocyanat, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11352407
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11352407 1 g 1 Gramm
11362407 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352407 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10038.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 139768-71-1
Summenformel C14H11NOS
Molekulargewicht (g/mol) 241.308
MDL-Nummer MFCD00041095
InChI-Schlüssel OQXRBXAFSXVCCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxyphenyl isothiocyanate, 4-benzyloxyphenylisothiocyanate, 1-benzyloxy-4-isothiocyanatobenzene, 4-phenylmethoxy benzenisothiocyanate, acmc-20amoj, 4-benzyloxyisothiocyanate, 4-phenylmethoxyphenylisothiocyanate, 4-benzyloxy phenyl isothiocyanate, 4-phenylmethoxy phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-phenylmethoxy-benzene
PubChem CID 2735503
IUPAC-Name 1-Isothiocyanato-4-Phenylmethoxybenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)N=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Benzyloxyphenyl isothiocyanate
Schmelzpunkt 62°C to 65°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN2923
Beilstein 3298091
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water.
Formelmasse 241.31
Reinheit (%) 98%