Learn More
4-Benzyloxyphenol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
100 g
250 g
1000 g
Beschreibung
4-Benzyloxyphenol is used in the synthesis of bis(4-benzyloxyphenoxy)phenyl phosphine oxide. It plays an essential role in the preparation of hetaryl-azophenol dyes via heterocyclic amines in nitrosyl sulphuric acid. It is also used for polyester fiber dyeing and in rubber industry. It acts as a depigmenting agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Benzyloxyphenol wird bei der Synthese von Bis(4-benzyloxyphenoxy)phenylphosphinoxid verwendet. Es spielt eine wesentliche Rolle bei der Herstellung von Hetaryl-Azophenol-Farbstoffen über heterozyklische Amine in Nitrosyl-Schwefelsäure. Es wird auch bei der Polyester-Faserfärbung und in der Gummiindustrie verwendet. Es fungiert als depigmentierendes Mittel.
Löslichkeit
Schwach wasserlöslich. Löslich in Alkohol, Aceton, Benzol und Diethylether.
Hinweise
Den Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
4-Benzyloxyphenol wird bei der Synthese von Bis(4-benzyloxyphenoxy)phenylphosphinoxid verwendet. Es spielt eine wesentliche Rolle bei der Herstellung von Hetaryl-Azophenol-Farbstoffen über heterozyklische Amine in Nitrosyl-Schwefelsäure. Es wird auch bei der Polyester-Faserfärbung und in der Gummiindustrie verwendet. Es fungiert als depigmentierendes Mittel.
Löslichkeit
Schwach wasserlöslich. Löslich in Alkohol, Aceton, Benzol und Diethylether.
Hinweise
Den Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Benzyloxyphenol |
Schmelzpunkt | 118°C to 122°C |
Dichte | 1.26 |
Menge | 250 g |
Beilstein | 1958305 |
Merck Index | 14,6248 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble aq. soln.. Soluble in alcohol,acetone,benzene,and diethyl ether. |
SMILES | OC1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1 |
Molekulargewicht (g/mol) | 200.24 |
Formelmasse | 200.24 |