Learn More
4-Benzyloxyphenol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15463097
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
100 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1000 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15463097 50 g 50 Gramm
11329429 25 g 25 Gramm
11339429 100 g 100 Gramm
15473097 250 g 250 Gramm
11432617 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15463097 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14843.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 103-16-2 | C13H12O2 | 200.237 g/mol
4-Benzyloxyphenol is used in the synthesis of bis(4-benzyloxyphenoxy)phenyl phosphine oxide. It plays an essential role in the preparation of hetaryl-azophenol dyes via heterocyclic amines in nitrosyl sulphuric acid. It is also used for polyester fiber dyeing and in rubber industry. It acts as a depigmenting agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Benzyloxyphenol wird bei der Synthese von Bis(4-benzyloxyphenoxy)phenylphosphinoxid verwendet. Es spielt eine wesentliche Rolle bei der Herstellung von Hetaryl-Azophenol-Farbstoffen über heterozyklische Amine in Nitrosyl-Schwefelsäure. Es wird auch bei der Polyester-Faserfärbung und in der Gummiindustrie verwendet. Es fungiert als depigmentierendes Mittel.
Löslichkeit
Schwach wasserlöslich. Löslich in Alkohol, Aceton, Benzol und Diethylether.
Hinweise
Den Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-16-2
Summenformel C13H12O2
MDL-Nummer MFCD00002333
InChI-Schlüssel VYQNWZOUAUKGHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxyphenol, monobenzone, 4-benzyloxy phenol, hydroquinone monobenzyl ether, benoquin, benzoquin, superlite, monobenzyl hydroquinone, leucodinine, monobenzon
PubChem CID 7638
ChEBI CHEBI:34380
IUPAC-Name 4-Phenylmethoxyphenol
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Benzyloxyphenol
Schmelzpunkt 118°C to 122°C
Dichte 1.26
Menge 50 g
Beilstein 1958305
Merck Index 14,6248
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble aq. soln.. Soluble in alcohol,acetone,benzene,and diethyl ether.
SMILES OC1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 200.24
Formelmasse 200.24
Reinheit (%) ≥98%