Learn More
4-(Benzyloxycarbonylamino)Cyclohexanon, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-(Benzyloxycarbonylamino)cyclohexanone |
| Schmelzpunkt | 81°C to 83°C |
| Geruch | Odorless |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 247.29 |
| Reinheit (%) | 97% |