Learn More
4-(Benzyloxycarbonyl)benzolboronsäure, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11322759
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11322759 100 mg 100 Milligramm
11332759 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322759 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27675.MC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 184000-11-1
Summenformel C14H13BO4
Molekulargewicht (g/mol) 256.06
MDL-Nummer MFCD02179442
InChI-Schlüssel UXSDJFGNRVVDFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxycarbonylphenylboronic acid, 4-benzyloxycarbonylphenyl boronic acid, 4-benzyloxycarbonyl benzeneboronic acid, 4-benzyloxy carbonyl phenyl boronic acid, 4-benzyloxycarbonyl phenylboronic acid, p-benzyloxycarbonylphenylboronic acid, benzyl 4-boronobenzoate, 4-benzyloxy carbonyl phenylboronic acid, 4-phenylmethoxycarbonylphenyl boronic acid
PubChem CID 2773251
IUPAC-Name (4-Phenylmethoxycarbonylphenyl)boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Benzyloxycarbonyl)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt 187°C to 192°C
Menge 100 mg
Formelmasse 256.06
Reinheit (%) 95%