Learn More
4-Benzyloxybenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11437697
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11437697 25 g 25 Gramm
11417697 1 g 1 Gramm
11427697 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11437697 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15715.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1486-51-7 | C14H12O3 | 228.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1486-51-7
Summenformel C14H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 228.25
MDL-Nummer MFCD00016527
InChI-Schlüssel AQSCHALQLXXKKC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 73880
IUPAC-Name 4-phenylmethoxybenzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Benzyloxybenzoic acid
Schmelzpunkt 187°C to 191°C
Menge 25 g
Beilstein 2111640
Synonym 4-benzyloxybenzoic acid, 4-benzyloxy benzoic acid, benzoic acid, 4-phenylmethoxy, p-benzyloxy benzoic acid, 4-phenylmethoxy benzoic acid, 4-benzyloxy-benzoic acid, 4-benzyl-oxy benzoic acid, benzoic acid,4-phenylmethoxy, asischem a95731
Formelmasse 228.25
Reinheit (%) 98%