Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Benzyloxybenzoic acid |
| CAS | 1486-51-7 |
| Schmelzpunkt | 187.0°C to 190.0°C |
| Siedepunkt | 125.0°C (0.1 Torr) |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Summenformel | C14H12O3 |
| MDL-Nummer | MFCD00016527 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 4-benzyloxybenzoic acid, 4-benzyloxy benzoic acid, benzoic acid, 4-phenylmethoxy, p-benzyloxy benzoic acid, 4-phenylmethoxy benzoic acid, 4-benzyloxy-benzoic acid, 4-benzyl-oxy benzoic acid, benzoic acid,4-phenylmethoxy, asischem a95731 |
| InChI-Schlüssel | AQSCHALQLXXKKC-UHFFFAOYSA-N |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 4-(Benzyloxy)benzoic acid
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.