Learn More
4-Benzyloxyanilinhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11492878
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11492878 25 g 25 Gramm
11402888 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11492878 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16856.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 51388-20-6 | C13H14ClNO | 235.711 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51388-20-6
Summenformel C13H14ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 235.711
MDL-Nummer MFCD00012995
InChI-Schlüssel KQBDLOVXZHOAJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxyaniline hydrochloride, 4-benzyloxy aniline hydrochloride, 4-benzyloxyaniline hcl, benzenamine, 4-phenylmethoxy-, hydrochloride, 4-phenylmethoxyaniline hydrochloride, aniline, p-benzyloxy-hydrochloride, 4-benzyloxy phenyl amine hydrochloride, 4-phenylmethoxy phenylamine, chloride, acmc-20amop, pubchem21343
PubChem CID 2723831
IUPAC-Name 4-Phenylmethoxyanilin;Hydrochlorid
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Benzyloxyaniline hydrochloride
Schmelzpunkt ∼225°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 3633307
Formelmasse 235.72
Reinheit (%) 98%