Learn More
4'-Benzyloxycetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483847
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11483847 25 g 25 Gramm
11473847 5 g 5 Gramm
11493847 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11483847 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18302.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 54696-05-8 | C15H14O2 | 226.275 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54696-05-8
Summenformel C15H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 226.275
MDL-Nummer MFCD00017247
InChI-Schlüssel MKYMYZJJFMPDOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-benzyloxyacetophenone, 1-4-benzyloxy phenyl ethanone, 4-benzyloxyacetophenone, 4'-benzyloxy-acetophenone, 1-4-benzyloxy phenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-phenylmethoxy phenyl, 4'-benzyloxy acetophenone, 1-4-benzyloxyphenyl ethanone
PubChem CID 245226
IUPAC-Name 1-(4-Phenylmethoxyphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)OCC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Benzyloxyacetophenone
Schmelzpunkt 91°C to 92°C
Menge 25 g
Beilstein 1912124
Formelmasse 226.28
Reinheit (%) 98%