Learn More
4-Benzyloxy-3-Methoxybenzylalkohol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367289
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11367289 5 g 5 Gramm
11377289 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367289 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27443.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33693-48-0
Summenformel C15H16O3
Molekulargewicht (g/mol) 244.29
MDL-Nummer MFCD00004640
InChI-Schlüssel PDBXFVPMVYQICB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxy-3-methoxybenzyl alcohol, 4-benzyloxy-3-methoxyphenyl methanol, 4-benzyloxy-3-methoxybenzylalcohol, benzenemethanol, 3-methoxy-4-phenylmethoxy, acmc-20amos, o-benzylvanillyl alcohol, 4-o-benzyl vanillyl alcohol, vanillyl alcohol benzyl ether
PubChem CID 98832
IUPAC-Name (3-Methoxy-4-phenylmethoxyphenyl)methanol
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)CO)OCC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Benzyloxy-3-methoxybenzyl alcohol
Schmelzpunkt 71°C to 73°C
Menge 5 g
Formelmasse 244.3
Reinheit (%) 98%