Learn More
4'-Benzyloxy-3'-methoxyacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318165
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11318165 5 g 5 Gramm
11308165 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318165 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08430.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1835-11-6 | Molecular Formula: C16H16O3 | Molecular Weight: 256.301 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1835-11-6
Summenformel C16H16O3
Molekulargewicht (g/mol) 256.301
MDL-Nummer MFCD00017326
InChI-Schlüssel HRUAWSQBQLYDKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-benzyloxy-3-methoxyphenyl ethanone, 4'-benzyloxy-3'-methoxyacetophenone, 4-benzyloxy-3-methoxyacetophenone, acetophenone, 4'-benzyloxy-3'-methoxy, 1-3-methoxy-4-phenylmethoxy phenyl ethanone, 1-4-benzyloxy-3-methoxyphenyl ethan-1-one, 1-3-methoxy-4-phenylmethoxyphenyl ethanone, ethanone, 1-3-methoxy-4-phenylmethoxy phenyl
PubChem CID 99215
IUPAC-Name 1-(3-Methoxy-4-Phenylmethoxyphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)OCC2=CC=CC=C2)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Benzyloxy-3'-methoxyacetophenone
Schmelzpunkt 85°C to 87°C
Menge 5 g
Beilstein 1885776
Formelmasse 256.3
Reinheit (%) 98%