Learn More
4-Benzyloxy-3,5-Dimethylbenzaldehyd, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Benzyloxy-3,5-dimethylbenzaldehyde |
| Dichte | 1.1 |
| Siedepunkt | 162°C to 163°C (1 mmHg) |
| Menge | 1 g |
| Brechungsindex | 1.586 |
| Formelmasse | 240.3 |
| Reinheit (%) | 95% |