Learn More
4-Benzyloxy-3,5-Dimethylbenzaldehyd, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499567
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11499567
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22067.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 144896-51-5 | C16H16O2 | 240.30 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 144896-51-5
Summenformel C16H16O2
Molekulargewicht (g/mol) 240.30
MDL-Nummer MFCD00800683
InChI-Schlüssel GSYUTKRSEZMBNC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxy-3,5-dimethylbenzaldehyde, 3,5-dimethyl-4-phenylmethoxy benzaldehyde, zlchem 1072, acmc-1bxy6, 3,5-dimethyl-4-benzyloxybenzaldehyde, 3,5-dimethyl-4-benzyloxy benzaldehyde, 4-benzyloxy-3,5-dimethyl-benzaldehyde
PubChem CID 563557
IUPAC-Name 3,5-Dimethyl-4-Phenylmethoxybenzaldehyd
SMILES CC1=CC(C=O)=CC(C)=C1OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Benzyloxy-3,5-dimethylbenzaldehyde
Dichte 1.1
Siedepunkt 162°C to 163°C (1 mmHg)
Menge 1 g
Brechungsindex 1.586
Formelmasse 240.3
Reinheit (%) 95%