Learn More
4-Benzyloxy-2-Methylbenzolboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15400028
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15400028 5 g 5 Gramm
15490018 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15400028 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53266.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 847560-49-0 | C14H15BO3 | 242.081 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 847560-49-0
Summenformel C14H15BO3
Molekulargewicht (g/mol) 242.081
MDL-Nummer MFCD03788404
InChI-Schlüssel VCDFDGOVNBMYRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxy-2-methylphenylboronic acid, 4-benzyloxy-2-methylphenyl boronic acid, 4-benzyloxy-2-methylbenzeneboronic acid, 5-benzyloxytoluene-2-boronic acid, acmc-209pwd, 2-methyl-4-benzyloxyphenylboronic acid, 4-benzyloxy-2-methylphenyl boronicacid
PubChem CID 2773245
IUPAC-Name (2-Methyl-4-phenylmethoxyphenyl)boronsäure
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)OCC2=CC=CC=C2)C)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Benzyloxy-2-methylbenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 154°C to 158°C
Menge 5 g
Formelmasse 242.08
Reinheit (%) 98%