Learn More
4-Benzyloxy-2-Fluorbenzenboronsäure, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7047284
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11359385
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L18521.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 166744-78-1
Summenformel C13H12BFO3
Molekulargewicht (g/mol) 246.044
MDL-Nummer MFCD02093064
InChI-Schlüssel PQWKGFALWCOVTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxy-2-fluorophenylboronic acid, 4-benzyloxy-2-fluorobenzeneboronic acid, 4-benzyloxy-2-fluorophenyl boronic acid, boronic acid, 2-fluoro-4-phenylmethoxy phenyl, 2-fluoro-4-phenylmethoxyphenyl boronic acid, 4-benzyloxy-2-fluorophenylboronic acid, may contain varying amounts of anhydride, pubchem7760, akos brn-0077, acmc-209dv0
PubChem CID 2737786
IUPAC-Name (2-Fluor-4-phenylmethoxyphenyl)boronsäure
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)OCC2=CC=CC=C2)F)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Benzyloxy-2-fluorobenzeneboronic acid
Menge 250 mg
Formelmasse 246.04
Reinheit (%) 96%