Learn More
4-Benzyloxy-2-Fluorbenzenboronsäure, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11359385
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11359385 250 mg 250 Milligramm
11335035 1 g 1 Gramm
11345035 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11359385 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L18521.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 166744-78-1
Summenformel C13H12BFO3
Molekulargewicht (g/mol) 246.044
MDL-Nummer MFCD02093064
InChI-Schlüssel PQWKGFALWCOVTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxy-2-fluorophenylboronic acid, 4-benzyloxy-2-fluorobenzeneboronic acid, 4-benzyloxy-2-fluorophenyl boronic acid, boronic acid, 2-fluoro-4-phenylmethoxy phenyl, 2-fluoro-4-phenylmethoxyphenyl boronic acid, 4-benzyloxy-2-fluorophenylboronic acid, may contain varying amounts of anhydride, pubchem7760, akos brn-0077, acmc-209dv0
PubChem CID 2737786
IUPAC-Name (2-Fluor-4-phenylmethoxyphenyl)boronsäure
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)OCC2=CC=CC=C2)F)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Benzyloxy-2-fluorobenzeneboronic acid
Menge 250 mg
Formelmasse 246.04
Reinheit (%) 96%