Learn More
4-Benzyloxy-1-butanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10143054 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10143054 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10143054 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 399120250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 4541-14-4 | C11H16O2 | 180.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4541-14-4
Summenformel C11H16O2
Molekulargewicht (g/mol) 180.25
MDL-Nummer MFCD00155211
InChI-Schlüssel TYROJDFHUXSBHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxy butan-1-ol, 4-benzyloxy-1-butanol, 1-butanol, 4-phenylmethoxy, 1-butanol, 4-benzyloxy, 4-benyloxybutanol, 4-benzyloxybutanol, 4-benzyloxybutan-1-ol, 4-benzyloxybutyl alcohol, acmc-1agsb
PubChem CID 562212
IUPAC-Name 4-Phenylmethoxybutan-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)COCCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Benzyloxy-1-butanol
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.0260g/mL
Siedepunkt 216°C to 256°C
Flammpunkt 109°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH2O(CH2)4OH
Menge 25 mL
Relative Dichte 1.026
Formelmasse 180.25
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Benzyloxy-1-butanoL
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.