Learn More
4-Benzyloxy-1-brombenzol, TRC
Artikelnummer. 30346985
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30346985 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30346985 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB28587950G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Benzyloxy-1-bromobenzene
CAS 6793-92-6
Summenformel C13H11BrO
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C13H11BrO/c14-12-6-8-13(9-7-12)15-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2
SMILES Brc1ccc(OCc2ccccc2)cc1
IUPAC-Name 1-brom-4-phenylmethoxybenzol
Molekulargewicht (g/mol) 263.13
Formelmasse 261.9993