Learn More
4-Benzyloxy-1-brombenzol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Benzyloxy-1-bromobenzene |
| CAS | 6793-92-6 |
| Summenformel | C13H11BrO |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H11BrO/c14-12-6-8-13(9-7-12)15-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2 |
| SMILES | Brc1ccc(OCc2ccccc2)cc1 |
| IUPAC-Name | 1-brom-4-phenylmethoxybenzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 263.13 |
| Formelmasse | 261.9993 |