Learn More
4-Benzyloxy-1-Brom-2-Fluorobenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15443857
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15443857 25 g 25 Gramm
15433857 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15443857 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H30053.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 185346-79-6 | C13H10BrFO | 281.124 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 185346-79-6
Summenformel C13H10BrFO
Molekulargewicht (g/mol) 281.124
MDL-Nummer MFCD09801041
InChI-Schlüssel BYTJTXKQBSNGCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxy-1-bromo-2-fluorobenzene, 4-benzyloxy-2-fluorobromobenzene, benzene,1-bromo-2-fluoro-4-phenylmethoxy, acmc-1c1vq, benzyloxy-4-bromo-3-fluorobenzene, 1-benzyloxy-4-bromo-3-fluorobenzene, benzyl 4-bromo-3-fluorophenyl ether, 1-bromo-2-fluoro-4-benzyloxy benzene
PubChem CID 22273933
IUPAC-Name 1-Brom-2-Fluor-4-Phenylmethoxybenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC(=C(C=C2)Br)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Benzyloxy-1-bromo-2-fluorobenzene
Schmelzpunkt 33°C to 35°C
Menge 25 g
Formelmasse 281.13
Reinheit (%) 98%