Learn More
4-Benzyloxy-1-Brom-2-Fluorobenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15433857
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5 g
25 g
missing translation for 'unitSize'
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
15433857 5 g 5 Gramm
15443857 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Product Code. 15433857 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' H30053.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 185346-79-6 | C13H10BrFO | 281.124 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 185346-79-6
Summenformel C13H10BrFO
Molekulargewicht (g/mol) 281.124
MDL-Nummer MFCD09801041
InChI-Schlüssel BYTJTXKQBSNGCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxy-1-bromo-2-fluorobenzene, 4-benzyloxy-2-fluorobromobenzene, benzene,1-bromo-2-fluoro-4-phenylmethoxy, acmc-1c1vq, benzyloxy-4-bromo-3-fluorobenzene, 1-benzyloxy-4-bromo-3-fluorobenzene, benzyl 4-bromo-3-fluorophenyl ether, 1-bromo-2-fluoro-4-benzyloxy benzene
PubChem CID 22273933
IUPAC-Name 1-Brom-2-Fluor-4-Phenylmethoxybenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC(=C(C=C2)Br)F
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Benzyloxy-1-bromo-2-fluorobenzene
Schmelzpunkt 33°C to 35°C
Menge 5 g
Formelmasse 281.13
Reinheit (%) 98%