Learn More
4-Benzylbiphenyl, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11468346
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11468346 100 g 100 Gramm
11448346 5 g 5 Gramm
11458346 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11468346 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15392.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 613-42-3 | C19H16 | 244.34 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 613-42-3
Summenformel C19H16
Molekulargewicht (g/mol) 244.34
MDL-Nummer MFCD00041831
InChI-Schlüssel AGPLQTQFIZBOLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzylbiphenyl, 4-phenylmethyl-1,1'-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 4-phenylmethyl, benzylbiphenyl, p-benzylbiphenyl, 4-phenyldiphenylmethane, 1-phenyl-4-benzylbenzene, 1, 4-phenylmethyl, acmc-1bh4u, 1-benzyl-4-phenyl-benzene
PubChem CID 69174
IUPAC-Name 1-benzyl-4-phenylbenzol
SMILES C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Benzylbiphenyl
Schmelzpunkt 84°C to 87°C
Siedepunkt 285°C to 286°C (110 mmHg)
Flammpunkt 208°C (406°F)
Menge 100 g
Beilstein 2047066
Formelmasse 244.34
Reinheit (%) ≥98%