Learn More
Alfa Aesar™ 4-Benzylbenzaldehyd, 97 %
Artikelnummer. 15477457
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15477457 250 mg 250 Milligramm
15467457 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15477457 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. H35042.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 67468-65-9
Summenformel C14H12O
Molekulargewicht (g/mol) 196.25
MDL-Nummer MFCD01666418
InChI-Schlüssel DHARILAASAAGJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyl-benzaldehyde, p-benzylbenzaldehyde, benzaldehyde, p-benzyl, benzaldehyde, 4-phenylmethyl, ambkkkkk178, 4-phenylmethyl benzaldehyde, 4-07-00-01406 beilstein handbook reference, benzaldehyde,4-phenylmethyl
PubChem CID 49886
IUPAC-Name 4-benzylbenzaldehyde
SMILES O=CC1=CC=C(CC2=CC=CC=C2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Benzylbenzaldehyde
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Air sensitive
Formelmasse 196.24
Reinheit (%) 97%