Learn More
4-[Benzyl(4-Methoxybenzyl)Sulfamoyl]Benzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15460206
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15460206 250 mg 250 Milligramm
15450206 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15460206 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52917.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 913835-95-7
Summenformel C21H22BNO5S
Molekulargewicht (g/mol) 411.279
MDL-Nummer MFCD08689526
InChI-Schlüssel KVYLYENGQVBOPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-benzyl-n-4-methoxybenzyl sulfamoyl phenyl boronic acid, 4-n-benzyl-n-4-methoxybenzyl sulfamoyl phenylboronic acid, 4-n-benzyl-n-4-methoxybenzyl sulphamoyl benzeneboronic acid, 4-benzyl 4-methoxyphenyl methyl sulfamoyl phenylboronic acid, acmc-209rag, 4-n-benzyl-n-4-methoxybenzyl-sulfamoyl phenyl boronic acid, 4-benzyl 4-methoxyphenyl methyl sulfamoyl phenyl boronic acid, boronicacid, b-4-4-methoxyphenyl methyl phenylmethyl amino sulfonyl phenyl, boronicacid,b-4-4-methoxyphenyl methyl phenylmethyl amino sulfonyl phenyl
PubChem CID 44119361
IUPAC-Name [4-[benzyl-[(4-methoxyphenyl)methyl]sulfamoyl]phenyl]boronsäure
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N(CC2=CC=CC=C2)CC3=CC=C(C=C3)OC)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[Benzyl(4-methoxybenzyl)sulfamoyl]benzeneboronic acid
Schmelzpunkt 95°C to 98°C
Menge 250 mg
Formelmasse 411.28
Reinheit (%) 97%