Learn More
4-Benzyl-4-hydroxypiperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
It is a building block used for the synthesis of various compounds, having therapeutic properties, such as synthesis of 4-Benzimidazolyl-piperidinylcarbonyl-piperidine analogs as histamine H3 antagonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein Baustein mit therapeutischen Eigenschaften, der für die Synthese verschiedener Verbindungen verwendet wird, wie etwa der Synthese von 4-Benzimidazolylpiperidinylcarbonylpiperidin-Analoga als Histamin-H3-Antagonisten.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Es ist ein Baustein mit therapeutischen Eigenschaften, der für die Synthese verschiedener Verbindungen verwendet wird, wie etwa der Synthese von 4-Benzimidazolylpiperidinylcarbonylpiperidin-Analoga als Histamin-H3-Antagonisten.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Benzyl-4-hydroxypiperidine |
Schmelzpunkt | ∼80°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 1451803 |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 191.27 |
Reinheit (%) | 97% |