Learn More
4-Benzyl-3-thiosemicarbazid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313076
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11313076 1 g 1 Gramm
11323076 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11313076 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10920.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13431-41-9 | C8H11N3S | 181.257 g/mol
4-Benzyl-3-thiosemicarbazide is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Benzyl-3-Thiosemicarbazid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13431-41-9
Summenformel C8H11N3S
Molekulargewicht (g/mol) 181.257
MDL-Nummer MFCD00025145
InChI-Schlüssel ZTRUHAVBRPABTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyl-3-thiosemicarbazide, 4-benzylthiosemicarbazide, 3-amino-1-benzylthiourea, n-benzylhydrazinecarbothioamide, 4-benzylthiosemicarbazone, hydrazinecarbothioamide,n-phenylmethyl, hydrazinecarbothioamide, n-phenylmethyl, hydrazino benzylamino methane-1-thione, n-phenylmethyl hydrazinecarbothioamide, 1-amino-3-benzyl-thiourea
PubChem CID 737135
IUPAC-Name 1-Amino-3-benzylthioharnstoff
SMILES C1=CC=C(C=C1)CNC(=S)NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Benzyl-3-thiosemicarbazide
Schmelzpunkt 128°C to 131°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2096431
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 181.26
Reinheit (%) ≥98%