Learn More
4-Benzyl-2-morpholincarboxylsäurehydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Benzyl-2-morpholinecarboxylic acid hydrochloride |
CAS Min. % | 97 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 257.72 |
Reinheit (%) | 97% |