Learn More
4-Benzyl-2-(Chloromethyl)morpholin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10427262
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10427262 1 g -
10416774 5 g 5 Gramm
10437262 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10427262 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. TL01000DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 40987-25-5
Summenformel C12H16ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 225.72
MDL-Nummer MFCD02681886
InChI-Schlüssel GVWRZZNYCOTWNN-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4-benzyl-2-chloromethyl morpholine, 4-benzyl-2-chloromethyl-morpholine, 2-chloromethyl-4-benzylmorpholine, morpholine, 2-chloromethyl-4-phenylmethyl, pubchem12932, 3-chloromethyl-4-phenylmethyl morpholine, 2-chloromethyl-4-benzyl morpholine, 2-chloromethyl-4-benzyl-morpholine
PubChem CID 2801562
IUPAC-Name 4-Benzyl-2-(chlormethyl)morpholin
SMILES ClCC1CN(CC2=CC=CC=C2)CCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Benzyl-2-(chloromethyl)morpholine
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 225.72
Reinheit (%) 97%