Learn More
4-Benzoylpiperidinhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Benzoylpiperidine, Hydrochloride |
| CAS | 25519-80-6 |
| Summenformel | C12 H15 N O . Cl H |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | Umeclidinium Bromide Impurity 14 HCl |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H15NO.ClH/c14-12(10-4-2-1-3-5-10)11-6-8-13-9-7-11;/h1-5,11,13H,6-9H2;1H |
| SMILES | Cl.O=C(C1CCNCC1)c2ccccc2 |
| IUPAC-Name | Phenyl(piperidin-4-yl)methanon;Hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 225.71 |
| Formelmasse | 225.092 |