Learn More
4-Benzoylpiperidinhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-63767 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. 10581291
Marke: Thermo Scientific Acros 232860010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 25519-80-6 | C12H15NO·ClH | 225.72 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25519-80-6
Summenformel C12H15NO·ClH
Molekulargewicht (g/mol) 225.72
MDL-Nummer MFCD00066982
InChI-Schlüssel NXYKIFZJQXOUJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzoylpiperidine hydrochloride, phenyl piperidin-4-yl methanone hydrochloride, 4-benzoylpiperidine hcl, phenyl 4-piperidyl methanone hydrochloride, 4-benzoyl piperidine hydrochloride, 4-benzoylpiperidine hydrogen chloride, methanone, phenyl-4-piperidinyl-, hydrochloride, phenyl 4-piperidyl ketone, chloride, 4-benzoyl piperidine hcl, pubchem9881
PubChem CID 2724437
IUPAC-Name Phenyl(piperidin-4-yl)methanon;Hydrochlorid
SMILES C1CNCCC1C(=O)C2=CC=CC=C2.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Benzoylpiperidine hydrochloride
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 226°C to 227°C
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in methanol and ethanol
Formelmasse 225.72
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Benzoylpiperidine hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.