Learn More
4-Benzoylbiphenyl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433047
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11433047 100 g 100 Gramm
11423047 25 g 25 Gramm
11443047 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11433047 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15573.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2128-93-0 | C19H14O | 258.32 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2128-93-0
Summenformel C19H14O
Molekulargewicht (g/mol) 258.32
MDL-Nummer MFCD00003079
InChI-Schlüssel LYXOWKPVTCPORE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzoylbiphenyl, 4-phenylbenzophenone, p-phenylbenzophenone, benzophenone, 4-phenyl, p-benzoylbiphenyl, 4-diphenyl phenyl ketone, p-biphenylyl phenyl ketone, trigonal 12, 4-biphenylyl phenyl ketone, methanone, 1,1'-biphenyl-4-ylphenyl
PubChem CID 75040
IUPAC-Name phenyl-(4-phenylphenyl)methanon
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)C3=CC=CC=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Benzoylbiphenyl
Schmelzpunkt 98°C to 103°C
Menge 100 g
Beilstein 1876092
Formelmasse 258.32
Reinheit (%) 99%