Learn More
4-Aminocephalosporansäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10647874 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10647874 25 g Glasflasche 25 Gramm
10224610 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10647874 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 105720250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 611-95-0 | C14H10O3 | 226.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 611-95-0
Summenformel C14H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 226.23
MDL-Nummer MFCD00002560
InChI-Schlüssel IFQUPKAISSPFTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-benzoylbenzoic acid, benzoic acid, 4-benzoyl, 4-carboxybenzophenone, 4-benzoyl-benzoic acid, 4-phenylcarbonyl benzoic acid, benzoic acid, p-benzoyl, benzophenone-4-carboxylic acid, 4-benzoyl benzoic acid, pubchem14544, acmc-209mpx
PubChem CID 69147
IUPAC-Name 4-Benzoylbenzoesäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Benzoylbenzoic acid
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 197.0°C to 200.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5COC6H4CO2H
Menge 25 g
Beilstein 10, 753
Formelmasse 226.23
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Benzoylbenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.