Learn More
4-Benzoyl-L-Phenylalanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
4-Benzoyl-L-phenylalanine is a photoreactive amino acid which can easily be incorporated into a peptide by solid-phase synthesis and finds application as phtolabel. It is an important raw material as well as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4-Benzoyl-L-Phenylalanin ist eine photoreaktive Aminosäure, die durch Festphasensynthese leicht in ein Peptid integriert werden kann und Anwendung als Photolabel findet. Sie ist ein wichtiger Rohstoff sowie ein Zwischenprodukt in der organischen Synthese.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Benzoyl-L-phenylalanine |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 269.3 |
| Reinheit (%) | 95% |