Learn More
4-Benzoyl-4'-brombiphenyl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11428397
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
11428397 25 g 25 Gramm
11438397 100 g 100 Gramm
11448397 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11428397 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A18482.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-08-2026
Add to basket
CAS: 63242-14-8 | C19H13BrO | 337.216 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 63242-14-8
Summenformel C19H13BrO
Molekulargewicht (g/mol) 337.216
MDL-Nummer MFCD00209630
InChI-Schlüssel ITMLYLPKSFZCJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzoyl-4'-bromobiphenyl, 4-4-bromophenyl benzophenone, 4'-bromobiphenyl-4-yl phenyl methanone, 4'-bromo-1,1'-biphenyl-4-yl phenyl methanone, 4-4-bromophenyl phenyl-phenyl-methanone, 4-4-bromophenyl phenyl phenyl ketone, 4-4-bromophenyl phenyl-phenylmethanone, 4-4-bromophenyl phenyl phenyl methanone, pubchem9089
PubChem CID 478901
IUPAC-Name [4-(4-bromphenyl)phenyl]-phenylmethanon
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)C3=CC=C(C=C3)Br
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Benzoyl-4'-bromobiphenyl
Schmelzpunkt 155°C to 158°C
Menge 25 g
Beilstein 2378429
Formelmasse 337.22
Reinheit (%) 99%