Learn More
4-Benzofurazancarboxaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30332753
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30332753 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30332753 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB207680250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Benzofurazancarboxaldehyde
CAS 32863-32-4
Summenformel C7 H4 N2 O2
Menge 250 mg
Synonym 2,1,3-Benzoxadiazole-4-Carbaldehyde
InChI-Formel InChI=1S/C7H4N2O2/c10-4-5-2-1-3-6-7(5)9-11-8-6/h1-4H
SMILES O=Cc1cccc2nonc12
IUPAC-Name 2,1,3-Benzoxadiazol-4-carbaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 148.12
Formelmasse 148.0273