Learn More
4-Benzamidopiperidinhydrat, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11446360
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11446360
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27193.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33953-37-6
Summenformel C12H16N2O
Molekulargewicht (g/mol) 204.27
MDL-Nummer MFCD01314226
InChI-Schlüssel JMQDNLCNCDSHNC-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-piperidin-4-yl-benzamide, n-piperidin-4-yl benzamide, n-4-piperidyl benzamide, 4-benzamidopiperidine, n-4-piperidylbenzamide, benzamide, n-4-piperidinyl, 4-benzimido piperidine, n-4-piperidinyl benzamide, 4-ben-zamidopiperidine
PubChem CID 118120
IUPAC-Name N-(piperidin-4-yl)benzamide
SMILES O=C(NC1CCNCC1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Benzamidopiperidine hydrate
Schmelzpunkt 136°C to 146°C
Menge 1 g
Formelmasse 204.27 (Anhydrous)
Reinheit (%) 98%