missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Azabenzimidazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
4-Azabenzimidazole is used in the preparation of imidazo[4,5-b]pyridine 4-oxide. It is also used as a reagent to prepare benzoylmethyl-substituted azoles which are inhibitors of nitric oxide synthase with antioxidant properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Azabenzimidazol wird bei der Herstellung von Imidazo[4,5 -b]pyridinoxid4 verwendet. Es wird auch als Reagenz zur Herstellung von benzoylmethylsubstituierten Azolen verwendet, die Inhibitoren der Stickoxid-Synthase mit antioxidativen Eigenschaften sind.
Löslichkeit
Soluble in Dimethylformamid.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starker Säure.
4-Azabenzimidazol wird bei der Herstellung von Imidazo[4,5 -b]pyridinoxid4 verwendet. Es wird auch als Reagenz zur Herstellung von benzoylmethylsubstituierten Azolen verwendet, die Inhibitoren der Stickoxid-Synthase mit antioxidativen Eigenschaften sind.
Löslichkeit
Soluble in Dimethylformamid.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starker Säure.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Azabenzimidazole |
Schmelzpunkt | 145°C to 150°C |
Siedepunkt | 140°C to 150°C (0.1 mmHg) |
Menge | 1 g |
Beilstein | 2600 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in dimethylformamide. |
Formelmasse | 119.13 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'