Learn More
4-Aminotetrahydropyran, 97%, Maybridge
Artikelnummer. 10798245
Change view
Click to view available options
:
Braunglasflasche, 250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10798245 Braunglasflasche, 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10798245 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC29914CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminotetrahydropyran
CAS 38041-19-9
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Amber Glass Bottle
Summenformel C5H12NO
MDL-Nummer MFCD02179436
Menge 250 mg
Synonym 4-aminotetrahydropyran, tetrahydro-2h-pyran-4-amine, tetrahydro-pyran-4-ylamine, 4-aminotetrahyropyran, 4-aminotetrahydro-2h-pyran, 2h-pyran-4-amine, tetrahydro, tetrahydro-2h-pyran-4-ylamine, tetrahydropyran-4-ylamine, tetrahydropyran-4-amine, 2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-ylamine
InChI-Schlüssel AHVQYHFYQWKUKB-UHFFFAOYSA-O
SMILES [NH3+]C1CCOCC1
IUPAC-Name oxan-4-aminium
Molekulargewicht (g/mol) 102.16
PubChem CID 419223
Formelmasse 101.15
Reinheit (%) 97%