Learn More
[4-(Aminosulfonyl)phenyl]hydrazinhydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17944306
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17944306 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17944306 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0344.080025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
[4-(Aminosulfonyl)phenyl]hydrazinhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4-Sulfamoylphenyl)hydrazine Hydrochloride
CAS 17852-52-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (4-Sulfamoylphenyl)hydrazine Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C6 H9 N3 O2 S . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Benzenesulfonamide, 4-hydrazinyl-, hydrochloride (1:1), (4-Sulfamoylphenyl)hydrazine Hydrochloride, Benzenesulfonamide, 4-hydrazino-, monohydrochloride (9CI), Benzenesulfonamide, p-hydrazino-, monohydrochloride (8CI), (4-Sulfamoylphenyl)hydrazine hydrochloride, (p-Sulfamoylphenyl)hydrazine monohydrochloride, 4-Aminosulfonylphenylhydrazine monohydrochloride, 4-Hydrazinobenzene-1-sulfonamide hydrochloride, 4-Hydrazinobenzenesulfonamide monohydrochloride, 4-Hydrazinylbenzenesulfonamide hydrochloride, [4-(Aminosulfonyl)phenyl]hydrazine hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C6H9N3O2S.ClH/c7-9-5-1-3-6(4-2-5)12(8,10)11;/h1-4,9H,7H2,(H2,8,10,11);1H
SMILES Cl.NNc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N
IUPAC-Name 4-hydrazinylbenzolsulfonamid;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 223.68
Menge 25 mg
Formelmasse 223,0182 g/mol